Key Documents
SAB1405939
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-DOA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HLA-DNA, HLA-DZA, HLADZ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~27.61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DOA(3111)
Opis ogólny
HLA-DOA belongs to the HLA class II alpha chain paralogues. HLA-DOA forms a heterodimer with HLA-DOB. The heterodimer, HLA-DO, is found in lysosomes in B cells and regulates HLA-DM-mediated peptide loading on MHC class II molecules. In comparison with classical HLA class II molecules, this gene exhibits very little sequence variation, especially at the protein level. (provided by RefSeq)
Immunogen
HLA-DOA (AAH13183, 1 a.a. ~ 250 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALRAGLVLGFHTLMTLLSPQEAGATKADHMGSYGPAFYQSYGASGQFTHEFDEEQLFSVDLKKSEAVWRLPEFGDFARFDPQGGLAGIAAIKAHLDILVERSNRSRAINVPPRVTVLPKSRVELGQPNILICIVDNIFPPVINITWLRNGQTVTEGVAQTSFYSQPDHLFRRFHYLPFVPSAEDVYDCQVEHWGLDAPLLRHWELQVPIPPPDAMETLVCALGLAIGLVGFLVGTVLIIMGTYVSSVPR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1