Merck
SAB1405726
Sigma-Aldrich
Anti-DR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NC2, NC2-BETA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~19.4 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DR1(1810)
Opis ogólny
This gene encodes a TBP- (TATA box-binding protein) associated phosphoprotein that represses both basal and activated levels of transcription. The encoded protein is phosphorylated in vivo and this phosphorylation affects its interaction with TBP. This protein contains a histone fold motif at the amino terminus, a TBP-binding domain, and a glutamine- and alanine-rich region. The binding of DR1 repressor complexes to TBP-promoter complexes may establish a mechanism in which an altered DNA conformation, together with the formation of higher order complexes, inhibits the assembly of the preinitiation complex and controls the rate of RNA polymerase II transcription. (provided by RefSeq)
Immunogen
DR1 (NP_001929.1, 1 a.a. ~ 176 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASSSGNDDDLTIPRAAINKMIKETLPNVRVANDARELVVNCCTEFIHLISSEANEICNKSEKKTISPEHVIQALESLGFGSYISEVKEVLQECKTVALKRRKASSRLENLGIPEEELLRQQQELFAKARQQQAELAQQEWLQMQQAAQQAQLAAASASASNQAGSSQDEEDDDDI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1