Merck
SAB1405657
Sigma-Aldrich
Anti-CRHBP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CRF-BP, CRFBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRHBP(1393)
Opis ogólny
Corticotropin-releasing hormone is a potent stimulator of synthesis and secretion of preopiomelanocortin-derived peptides. Although CRH concentrations in the human peripheral circulation are normally low, they increase throughout pregnancy and fall rapidly after parturition. Maternal plasma CRH probably originates from the placenta. Human plasma contains a CRH-binding protein which inactivates CRH and which may prevent inappropriate pituitary-adrenal stimulation in pregnancy. (provided by RefSeq)
Immunogen
CRHBP (NP_001873.2, 1 a.a. ~ 322 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPNFKLQCHFILIFLTALRGESRYLELREAADYDPFLLFSANLKRELAGEQPYRRALRCLDMLSLQGQFTFTADRPQLHCAAFFISEPEEFITIHYDQVSIDCQGGDFLKVFDGWILKGEKFPSSQDHPLPSAERYIDFCESGLSRRSIRSSQNVAMIFFRVHEPGNGFTLTIKTDPNLFPCNVISQTPNGKFTLVVPHQHRNCSFSIIYPVVIKISDLTLGHVNGLQLKKSSAGCEGIGDFVELLGGTGLDPSKMTPLADLCYPFHGPAQMKVGCDNTVVRMVSSGKHVNRVTFEYRQLEPYELENPNGNSIGEFCLSGL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1