Key Documents
SAB1405415
Sigma-Aldrich
Anti-ABR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ45954, MDB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~97.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABR(29)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that is similar to the protein encoded by the breakpoint cluster region gene located on chromosome 22. The protein encoded by this gene contains a GTPase-activating protein domain, a domain found in members of the Rho family of GTP-binding proteins. Functional studies in mice determined that this protein plays a role in vestibular morphogenesis, suggesting that Rho-related GTPases help coordinate motor skills and balance. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been reported for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ABR (NP_068781.2, 1 a.a. ~ 859 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEPLSHRGLPRLSWIDTLYSNFSYGTDEYDGEGNEEQKGPPEGSETMPYIDESPTMSPQLSARSQGGGDGVSPTPPEGLAPGVEAGKGLEMRKLVLSGFLASEEIYINQLEALLLPMKPLKATATTSQPVLTIQQIETIFYKIQDIYEIHKEFYDNLCPKVQQWDSQVTMGHLFQKLASQLGVYKAFVDNYKVALETAEKCSQSNNQFQKISEELKVKGPKDSKDSHTSVTMEALLYKPIDRVTRSTLVLHDLLKHTPVDHPDYPLLQDALRISQNFLSSINEDIDPRRTAVTTPKGETRQLVKDGFLVEVSESSRKLRHVFLFTDVLLCAKLKKTSAGKHQQYDCKWYIPLADLVFPSPEESEASPQVHPFPDHELEDMKMKISALKSEIQKEKANKGQSRAIERLKKKMFENEFLLLLNSPTIPFRIHNRNGKSYLFLLSSDYERSEWREAIQKLQKKDLQAFVLSSVELQVLTGSCFKLRTVHNIPVTSNKDDDESPGLYGFLHVIVHSAKGFKQSANLYCTLEVDSFGYFVSKAKTRVFRDTAEPKWDEEFEIELEGSQSLRILCYEKCYDKTKVNKDNNEIVDKIMGKGQIQLDPQTVETKNWHTDVIEMNGIKVEFSMKFTSRDMSLKRTPSKKQTGVFGVKISVVTKRERSKVPYIVRQCVEEVEKRGIEEVGIYRISGVATDIQALKAVFDANNKDILLMLSDMDINAIAGTLKLYFRELPEPLLTDRLYPAFMEGIALSDPAAKENCMMHLLRSLPDPNLITFLFLLEHLKRVAEKEPINKMSLHNLATVFGPTLLRPSEVESKAHLTSAADIWSHDVMAQVQVLLYYLQHPPISFAELKRNTLYFSTDV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1