SAB1405228
Monoclonal Anti-HAMP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HEPC, HEPCIDIN, HFE2B, LEAP-1, LEAP1, PLTR
Wybierz wielkość
2410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2410,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~32.71 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAMP(57817)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
SVFPQQTGQLAELQPQDRAGARASWMPMFQRRRRRDTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)