SAB1402978
Monoclonal Anti-MLL2 antibody produced in mouse
clone 2E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AAD10, ALR, CAGL114, MLL4, TNRC21, Anti-AAD10, Anti-ALL1-related protein, Anti-ALR, Anti-CAGL114, Anti-Histone-lysine N-methyltransferase, Anti-KMS, Anti-KMT2B, Anti-KMT2D, Anti-Kabuki make-up syndrome, Anti-Kabuki mental retardation syndrome, Anti-MLL4, Anti-Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Anti-TNRC21
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLL2(8085)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
SKLEGMFPAYLQEAFFGKELLDLSRKALFAVGVGRPSFGLGTPKAKGDGGSERKELPTSQKGDDGPDIADEESRGLEGKADTPGPEDGGVKASPVPSDPE
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1