Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1402803
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HEXA antibody produced in mouse
clone 3D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC99608, TSD
Wybierz wielkość
100 μG
2250,00 zł
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~84.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEXA(3073)
Opis ogólny
Hexosaminidase subunit alpha (HEXA) gene is located on the human chromosome 15q23-q24. HEXA is found to be associated with the external leaflet of plasma membrane of human fibroblasts. α and β subunits of HEXA have 57% of similarity in their amino acid sequences.
Immunogen
HEXA (AAH18927, 1 a.a. ~ 529 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTSSRLWFSLLLAAAFAGRATALWPWPQNFQTSDQRYVLYPNNFQFQYDVSSAAQPGCSVLDEAFQRYRDLLFGSGSWPRPYLTGKRHTLEKNVLVVSVVTPGCNQLPTLESVENYTLTINDDQCLLLSETVWGALRGLETFSQLVWKSAEGTFFINKTEIEDFPRFPHRGLLLDTSRHYLPLSSILDTLDVMAYNKLNVFHWHLVDDPSFPYESFTFPELMRKGSYNPVTHIYTAQDVKEVIEYARLRGIRVLAEFDTPGHTLSWGPGIPGLLTPCYSGSEPSGTFGPVNPSLNNTYEFMSTFFLEVSSVFPDFYLHLGGDEVDFTCWKSNPEIQDFMRKKGFGEDFKQLESFYIQTLLDIVSSYGKGYVVWQEVFDNKVKIQPDTIIQVWREDIPVNYMKELELVTKAGFRALLSAPWYLNRISYGPDWKDFYVVEPLAFEGTPEQKALVIGGEACMWGEYVDNTNLVPRLWPRAGAVAERLWSNKLTSDLTFAYERLSHFRCELLRRGVQAQPLNVGFCEQEFEQT
Działania biochem./fizjol.
Hexosaminidase subunit alpha (HEXA) degrades the carbohydrate moieties of glycoproteins, glycolipids and proteoglycans. Mutations in the α chain of HEXA impairs folding, trafficking and enzyme assembly. Lysosomal β-hexosaminidase α subunit is downregulated in prostate cancer cells due to hypermethylation of gene promoter.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The X-ray crystal structure of human $\beta$-hexosaminidase B provides new insights into Sandhoff disease
Maier T, et al.
Journal of Molecular Biology, 328(3), 669-681 (2003)
Hypermethylation contributes to down-regulation of lysosomal beta-hexosaminidase alpha subunit in prostate cancer cells
Costanzi E, et al.
Biochimie, 101, 75-82 (2014)
Identification of plasma membrane associated mature beta-hexosaminidase A, active towards GM2 ganglioside, in human fibroblasts
Mencarelli S, et al.
Febs Letters, 579(25), 5501-5506 (2005)
Production of recombinant beta-hexosaminidase A, a potential enzyme for replacement therapy for Tay-Sachs and Sandhoff diseases, in the methylotrophic yeast Ogataea minuta
Akeboshi H, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 73(15), 4805-4812 (2007)
Tay-Sachs disease mutations in HEXA target the alpha chain of hexosaminidase A to endoplasmic reticulum-associated degradation
Dersh D, et al.
Molecular Biology of the Cell, 27(24), 3813-3827 (2016)