Kluczowe dokumenty
SAB1401991
Sigma-Aldrich
Anti-KCTD18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
6530404F10Rik, FLJ31322, FLJ37818
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCTD18(130535)
Immunogen
KCTD18 (NP_689600.2, 1 a.a. ~ 426 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEGHKAEEEVLDVLRLNVGGCIYTARRESLCRFKDSMLASMFSGRFPLKTDESGACVIDRDGRLFKYLLDYLHGEVQIPTDEQTRIALQEEADYFGIPYPYSLSDHLANEMETYSLRSNIELKKALTDFCDSYGLVCNKPTVWVLHYLNTSGASCESRIIGVYATKTDGTDAIEKQLGGRIHSKGIFKREAGNNVQYIWSYYSVAELKKMMDAFDAWEGKGVSYWRVPHELIECWTLEERPLLGSLRHMAPIRKRRLITFNEADESVNYKTGPKPVRFLGPSTSTQIKVKNSASVTVSPASAIQTSAGATANRFQSGSRRKAAQRSAPSRATALVGTGAPGHPQASPGAASAENGGTHLPPAKVLLSDKKPTPQRVIKLKRTPLCATAPCLPSPTATRQANSLKPLPGEAARALGVRTENGKNKGN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)