Kluczowe dokumenty
SAB1400201
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX6 antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PAF-2, Anti-PAF2, Anti-PXAAA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEX6(5190)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a member of the AAA (ATPases associated with diverse cellular activities) family of ATPases. This member is a predominantly cytoplasmic protein, which plays a direct role in peroxisomal protein import and is required for PTS1 (peroxisomal targeting signal 1, a C-terminal tripeptide of the sequence ser-lys-leu) receptor activity. Mutations in this gene cause peroxisome biogenesis disorders of complementation group 4 and complementation group 6. (provided by RefSeq)
Immunogen
PEX6 (NP_000278, 881 a.a. ~ 980 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVLSAITRKFKLEPSVSLVNVLDCCPPQLTGADLYSLCSDAMTAALKRRVHDLEEGLEPGSSALMLTMEDLLQAAARLQPSVSEQELLRYKRIQRKFAAC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)