Key Documents
SAB1307058
Sigma-Aldrich
ANTI-ABHD4 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ABHD4, Abhydrolase domain-containing protein 4, Alpha/beta-hydrolase 4, Lyso-N-acylphosphatidylethanolamine lipase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38794 Da
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABHD4(63874)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mary E Seramur et al.
Journal of lipid research, 64(8), 100405-100405 (2023-06-24)
Alpha/beta hydrolase domain-containing protein 4 (ABHD4) catalyzes the deacylation of N-acyl phosphatidyl-ethanolamine (NAPE) and lyso-NAPE to produce glycerophospho-N-acyl ethanolamine (GP-NAE). Through a variety of metabolic enzymes, NAPE, lyso-NAPE, and GP-NAE are ultimately converted into NAE, a group of bioactive lipids