Key Documents
SAB1306628
Sigma-Aldrich
ANTI-TRKC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GP145-TrkC, NT-3 growth factor receptor, NTRK3, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 3, TRKC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
94428 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTRK3(4916)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniela Rodrigues-Amorim et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
The neurobiology of schizophrenia is multifactorial, comprising the dysregulation of several biochemical pathways and molecules. This research proposes a peripheral biomarker for schizophrenia that involves the second extracellular loop of norepinephrine transporter (NEText), the tropomyosin receptor kinase C (TrkC), and