Key Documents
SAB1305974
Sigma-Aldrich
ANTI-SNAIL (N-TERM R8) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Protein snail homolog 1, SNAH, SNAI1, Zinc finger protein SNAI1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29083 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNAI1(6615)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide