Key Documents
SAB1305074
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-FSHB/FSH (CENTER) antibody produced in mouse
clone 365CT24.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FSHB, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, Follitropin subunit beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
365CT24.1.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14700 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:150-1:1500
izotyp
IgG3
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FSHB(2488)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide