Merck
SAB1300651
Sigma-Aldrich
Anti-ARL2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADP-ribosylation factor-like protein 2, Anti-ARL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARL2(402)
Opis ogólny
The ADP-ribosylation factor (ARF) genes are small GTP-binding proteins of the RAS superfamily. ARL2 is a member of a functionally distinct group of ARF-like genes. This protein is a component of a regulated secretory pathway involved in Ca(2+)-dependent release of acetylcholine.
Immunogen
ARL2 (NP_001658, 160-194)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human ARL2.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.