Key Documents
SAB1300189
Sigma-Aldrich
Anti-RAB23 (C-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB23(51715)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the small GTPase superfamily, Rab family. It may be involved in small GTPase mediated signal transduction and intracellular protein transportation. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding the same protein have been identified.
Immunogen
RAB23 (NP_057361, 207-241)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human RAB23.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.