About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Polecane produkty
kolor
black
Opis ogólny
Writes on cold, wet surfaces. Quick-drying. Alcohol based permanent marker removed by alcohol.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)