S3066
SKF-89626 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Synonim(y):
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: soluble 11 mg/mL
ciąg SMILES
Br[H].Oc1ccc(cc1O)C2CNCc3sccc23
InChI
1S/C13H13NO2S.BrH/c15-11-2-1-8(5-12(11)16)10-6-14-7-13-9(10)3-4-17-13;/h1-5,10,14-16H,6-7H2;1H
Klucz InChI
QAIGGSDECIJPNW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... DRD1(1812)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3