Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N5O7S · Na
Masa cząsteczkowa:
445.38
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A1 adenosine receptor agonist.
Legal Information
Sold under license from the National Institutes of Health.
Disclaimer
Hygroscopic. Photosensitive
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?