Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
3550,00 zł
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 20.58-15000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Grn(14824)
General description
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Other Notes
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information mouse ... Grn(14824) | Gene Information mouse ... Grem2(23893) | Gene Information mouse ... Epgn(71920) | Gene Information mouse ... Fcgr2b(14130) |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| input sample type serum | input sample type serum | input sample type serum | input sample type cell culture supernatant(s) |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <12% | assay range inter-assay cv: <10% |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| RAB0839-1KT | 04061835166152 |