Key Documents
R2030
Anti-RACK1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, immunoprecipitation: 5 μg
Synonim(y):
Anti-GNB2L1, Anti-Gnb2-rs1, Anti-Guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like 1, Anti-H12.3, Anti-HLC-7, Anti-Lung cancer oncogene 7, Anti-PIG21, Anti-Proliferation-inducing gene 21, Anti-Receptor of Activated Protein Kinase C1, Anti-protein homologous to chicken B complex protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNB2L1(10399)
mouse ... Gnb2l1(14694)
rat ... Gnb2l1(83427)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3