Merck
P9924
Sigma-Aldrich
pGlu-Ser-Leu-Arg-Trp-NH2
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Antho-RW amide I
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H46N10O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
670.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
Inne uwagi
Neuropeptide originally isolated from sea anemones
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Graff, D. and Grimmelikhuijzen, C.J.P.
Brain Research, 422, 354-354 (1988)