Key Documents
P7627
6-Phosphogluconic acid barium salt hydrate
Grade VI, ≥90%, powder
Synonim(y):
6-PG-Ba, D-Gluconate 6-phosphate barium salt
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
typ
Grade VI
Próba
≥90%
Postać
powder
kolor
white
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)([O-])=O.[H]O[H].C
InChI
1S/C6H13O10P.CH4.H2O/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);1H4;1H2/p-3/t2-,3-,4+,5-;;/m1../s1
Klucz InChI
VINGHIAQWNFZIR-ZBHRUSISSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3