gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
temp. samozapłonu
404 °F
granice wybuchowości
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.362 (lit.)
tw
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N