Merck
P5650
1,2-Dihexadecanoyl-rac-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥99% (GC)
Synonim(y):
DL-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl ammonium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C38H75O10P · NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
740.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C38H75O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);1H3
SMILES string
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
KSVUSCAQEBSOIJ-UHFFFAOYSA-N
functional group
aldehyde
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)