Przejdź do
P134
(−)-Pentazocine
≥98% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-634-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
Produkt P134 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H]1[C@@H]2Cc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCN2C\C=C(\C)C
InChI
1S/C19H27NO/c1-13(2)7-9-20-10-8-19(4)14(3)18(20)11-15-5-6-16(21)12-17(15)19/h5-7,12,14,18,21H,8-11H2,1-4H3/t14-,18+,19+/m1/s1
InChI key
VOKSWYLNZZRQPF-CCKFTAQKSA-N
Biochem/physiol Actions
Pentazocine is an analgesic with both agonist and antagonist activities. It acts as a κ- and σ-opioid receptor agonist and partial mu-receptor antagonist. Pentazocine pre-treatment reduces the frequency of fentanyl-induced cough and improves the anesthetic effect.[1]
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Pentazocine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P134-50MG04061833273388