Kluczowe dokumenty
P0801
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene ethers
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
gęstość
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)