OH30429845
Ohaus® Pioneer® Analytical Balance
Model PX84/E, weighing capacity 80 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30429845
zakres pomiaru nośności
80 g, resolution: 0.0001 g
śr. szalki
9 cm