OH30428200
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g
Synonim(y):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Polecane produkty
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30428200
zakres pomiaru nośności
620 g, resolution: 0.1 g
weighing pan W × L
14.2 cm × 12.8 cm
moc baterii
alkaline, 1000 hr life