Kluczowe dokumenty
O2250
DL-Ornithine monohydrochloride
~99%
Synonim(y):
(±)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Próba
~99%
Postać
crystalline powder
zanieczyszczenia
ammonia, essentially free
kolor
white
mp
~233 °C (dec.)
Zastosowanie
detection
ciąg SMILES
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
Klucz InChI
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3