Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H15ClNO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.74
EC Number:
220-046-7
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6666070
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(Cl)ccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15ClNO5P/c1-11-8-14(19)6-7-16(11)20-18(21)15-9-12-4-2-3-5-13(12)10-17(15)25-26(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
SHTFMUPUBYXPCD-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?