N5270
6-Norlysergic acid diethylamide
powder, ≥91% (TLC)
About This Item
Próba
≥91% (TLC)
Postać
powder
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
kolor
orange-tan
rozpuszczalność
alcohol: soluble
Zastosowanie
forensics and toxicology
veterinary
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2)C(=O)N(CC)CC)c34
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges