Merck
N4660
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl hepta-O-acetyl-β-lactoside
≥90%
Synonim(y):
4-Nitrophenyl β-lactoside heptaacetate, 4-Nitrophenyl-2,3,6-tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H39NO20
Masa cząsteczkowa:
757.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90%
Postać
solid
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](COC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]3OC(C)=O
InChI
1S/C32H39NO20/c1-14(34)43-12-23-25(45-16(3)36)27(46-17(4)37)30(49-20(7)40)32(52-23)53-26-24(13-44-15(2)35)51-31(29(48-19(6)39)28(26)47-18(5)38)50-22-10-8-21(9-11-22)33(41)42/h8-11,23-32H,12-13H2,1-7H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32+/m1/s1
Klucz InChI
NAPXHRWKTGFZTP-TZDACTGUSA-N
Zastosowanie
Used to make N-linked glycopeptides in glycobiology.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3