MTCP52001M
MTC™ Bio ProPette™ LE Adjustable Pipettor
capacity 100-1000 μL
Synonim(y):
pipette
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P5200-1M
pojemność
100-1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ProPette™ LE, 100 to 1000µL
Cechy i korzyści
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (0.1µL-10mL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio