Merck
MSST0040
Sigma-Aldrich
8208LiteIFNG Interferon Gamma
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
IFN-gamma, IFNγ, Interferon immunologiczny
Wybierz wielkość
50 μG
3060,00 zł
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
3060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.12
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 17 kDa
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przydatność
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IFNG(3458)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Interferon gamma (IFNγ) jest dimeryzowaną rozpuszczalną cytokiną, która jest jedynym członkiem klasy interferonów typu II. IFNγ jest wydzielany przez komórki pomocnicze T (w szczególności komórki Th1), cytotoksyczne komórki T (komórki TC) i komórki NK. W połączeniu z innymi cytokinami zapalnymi, ocena poziomu IFNγ może być stosowana jako narzędzie diagnostyczne u pacjentów z rakiem piersi lub łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. W niedawnym badaniu oceniano wpływ szczepionki przeciwnowotworowej podawanej pacjentom z rakiem jelita grubego na poziom cytokin prozapalnych w osoczu (w tym IFN-γ). Badanie wykazało, że u pacjentów ze stabilną chorobą poziom cytokin prozapalnych w osoczu wzrastał.
Immunogen
QDPYVKEAENLKKYFNAGHSDVADNGTLFLGILKNWKEESDRKIMQSQIVSFYFKLFKNFKDDQSIQKSVETIKEDMNVKFFNSNKKKRDDFEKLTNYSVTDLNVQRKAIHELIQVMAELSPAAKTGKRKRSQMLFRG
Działania biochem./fizjol.
8208LiteIFNG jest rekombinowanym ludzkim białkiem wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to homodimer składający się ze 138 aminokwasów, ekspresjonowany w ludzkich komórkach 293, o obliczonej masie cząsteczkowej 17 kDa. SILu Lite IFNG jest wzorcem analitycznym przeznaczonym do stosowania jako materiał wyjściowy do przygotowania kalibratorów i kontroli w zastosowaniach LC-MS.
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu soli fizjologicznej buforowanej fosforanami.
Informacje prawne
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)