Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdetection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases; neurological disorders
storage temp.
−20°C
General description
Enzym konwertujący angiotensynę I (ACE) jest dipeptydazą peptydylową, która katalizuje konwersję dekapeptydu angiotensyny I do oktapeptydu angiotensyny II poprzez usunięcie karboksykońcowego dipeptydu. ACE jest kluczową częścią układu renina-angiotensyna, który reguluje ciśnienie krwi. Inhibitor ACE hamuje aktywność enzymatyczną ACE1 i zmniejsza wytwarzanie angiotensyny II. W rezultacie naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu, co zwiększa ilość krwi pompowanej przez serce i obniża ciśnienie krwi. Inhibitory ACE są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, udaru mózgu itp. Ostatnie badania koncentrują się również na odkryciu produktów naturalnych jako inhibitorów ACE1.
Application
Zestaw jest odpowiedni do badań przesiewowych/charakteryzacji inhibitorów ACE1.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów ACE1 może być używany do badań przesiewowych potencjalnych inhibitorów ACE1. Zestaw wykorzystuje zdolność aktywnego ACE1 do hydrolizy syntetycznego substratu, co skutkuje spadkiemA345 nm. W obecności kaptoprylu, specyficznego inhibitora ACE1, aktywność enzymatyczna ACE1 jest znacznie zmniejszona i nie ma znaczącego spadkuA345 nm. Zestaw testowy zapewnia szybki, prosty i niezawodny test do wysokoprzepustowych badań przesiewowych inhibitorów ACE1.
Features and Benefits
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów ACE1:
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?