Kluczowe dokumenty
M7445
MNS
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
3,4-Methylenedioxy-beta-nitrostyrene
About This Item
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
yellow to green
rozpuszczalność
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ≥5 mg/mL
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H7NO4/c11-10(12)4-3-7-1-2-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2/b4-3+
Klucz InChI
KFLWBZPSJQPRDD-ONEGZZNKSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges