Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2720,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
F12B, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 34 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using rhabdomyosarcoma tissue sections, immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYOG(4656)
mouse ... Myog(17928)
rat ... Myog(29148)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... MYOG(4656) | Gene Information human ... MYOD1(4654) | Gene Information human ... MYO6(4646) | Gene Information human ... MYOG(4656) |
| species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, rat, chicken, mouse | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human |
| clone F12B, monoclonal | clone 5.2F, monoclonal | clone MUD-19, monoclonal | clone 2B7, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M5815-100UG | 04061837794797 |