Merck
M3914
Sigma-Aldrich
11-Methyltridecanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)CCCCCCCCCC(O)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3