Przejdź do
L7920
Mieszanka β-laktamazy
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
Carbapenemase, Cephalosprinase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer WE:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Recombinant:
expressed in E. coli
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
General description
Brak wykrywalnego wzrostu w bulionie tryptonowo-sojowym w temperaturze 30-35 °C przez 14 dni.
Biochem/physiol Actions
β-laktamazy wykazują wysoką aktywność karbapenemaz. β-laktamazy mogą niszczyć pierścień β-laktamowy. Prawdziwe karbapenemazy mają zdolność hydrolizy kilku karbapenemów zawierających pierścień β-laktamowy, takich jak meropenem, doripenem, imipenem i ertapenem.
Physical form
Lyophilized powder containing sodium chloride, potassium phosphate, dipotassium phosphate and sorbitol.
Other Notes
Jedna jednostka hydrolizuje 1,0 μmola substratu na minutę (βI: benzylopenicylina; βII: cefalosporyna C) w buforze fosforanowym o pH 7,0 w temperaturze 25°C.
600-1500 IU beta-lactamase I per vial
60-150 IU beta-lactamase II per vial
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L3045P4524L6170
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
sterility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
hcodes
signalword
Danger
pictograms
Health hazard
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Dear Mr/Ms, I ordered β-Lactamase Blend L7920 and I am interested in knowing the concentration in micrograms per mL. (Micrograms per mL=IU/mL/min×Conversion Factor). Can you please tell me what is the conversion factor? Regards, Glorjen
    1 answer
    1. This product is provided in lyophilized solid form with the unit activity reported in lot specific Certificate of Analysis.
      Using a representative lot, SLCQ2635 as an example, one vial contains 1289 units. The activity can be converted to mass in milligrams using the batch specific activity value of 124 units/mg.
      Thus, a vial from batch (SLCQ2635) contains 10.39 mg of enzyme; 1289 units x (1 mg / 124 unit) = 10.39 mg.
      The volume in mL would be dependent on the volume of solvent added. For example, adding 1 mL of solvent to a vial from this batch, would result in a concentration of 10.39 mg/mL.
      Helpful?
  2. HOW TO DISSOLVE THE VIAL
    1 answer
    1. This product has been sterilized by gamma-irradiaton and can be reconstituted with in 10 mL of deionized purified water, then filter sterilzed through a 0.2 micron low protein binding membrane. If being used for the preparation of agar plates, it should be added to the medium at a temperature of less than 55 deg C. After reconstitution, the solution is stable for 2 months at 2-8 deg C."