Merck
L7020
Sigma-Aldrich
Calcium levulinate dihydrate
Synonim(y):
γ-Ketovaleric acid calcium salt, 4-Oxopentanoic acid calcium salt, Levulinic acid calcium salt dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH2COO · 1/2Ca · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.16
Beilstein:
3764203
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
O.CC(=O)CCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/2C5H8O3.Ca.H2O/c2*1-4(6)2-3-5(7)8;;/h2*2-3H2,1H3,(H,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
VPHDLUWYYKTYFR-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3