L3789
Laser Cryo-Babies®
green, L × W 1.28 in. × 1/2 in.
Synonim(y):
etykiety na fiolki do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
Wybierz wielkość
399,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
399,00 zł
Polecane produkty
Materiały
green
polyolefin
opakowanie
pack of 1,700 (85 labels per sheet)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech LCRY-1700-G
Parametry
70 to -196 °C temp. range
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
1.28 in. × 1/2 in.
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wytrzymuje temperatury od -196°C do 150°C, w tym azot w fazie ciekłej i parowej, wrzące kąpiele wodne (100°C), autoklawowanie i umiarkowane temperatury pieca (150°C).
- Chemicznie obojętny, odporny na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących.
- Przylega do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali bez pękania, łuszczenia lub degradacji.
- Odporne na ciepło, płaskie arkusze są specjalnie powlekane, aby umożliwić drukowanie laserowe i nie zacinają się w drukarkach laserowych.
- Wykonane z elastycznego materiału poliolefinowego† i kleju akrylowego.
- Ta unikalna kombinacja rozszerza się i kurczy wraz z wahaniami temperatury, co skutkuje silnym wiązaniem kleju
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)