Przejdź do
L1164
Linoleyl ethanolamide
≥98%, ethanol solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
ethanol solution
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
ethanol solution
mol wt
apparent mol wt 323.5
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C20H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)21-18-19-22/h6-7,9-10,22H,2-5,8,11-19H2,1H3,(H,21,23)/b7-6-,10-9-
InChI key
KQXDGUVSAAQARU-HZJYTTRNSA-N
Biochem/physiol Actions
Linoleoyl ethanolamide (LE), a fatty acid ethanolamide, is present in sake lees. It possesses anti-inflammatory effects by preventing nuclear factor κB (NF-κB) signaling. LE is considered a beneficial therapeutic agent for contact dermatitis.[1]
Preparation Note
To change the solvent, evaporate the ethanol under a gentle stream of nitrogen and immediately add the solvent of choice.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0521SML0384SML0563
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
ethanol solution
form
ethanol solution
form
solution
form
ethanol solution (5 mg/ml)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
apparent mol wt 323.5
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L1164-10MG04061838064752