Przejdź do
L106
Loxapine succinate salt
solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18ClN3O · C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.90
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
248-682-0
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
H2O: soluble
originator
Watson
SMILES string
CN(CC1)CCN1C2=NC3=C(C=CC=C3)OC4=C2C=C(Cl)C=C4.OC(CCC(O)=O)=O
InChI
1S/C18H18ClN3O.C4H6O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,12H,8-11H2,1H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
YQZBAXDVDZTKEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D2/D4 dopamine receptor antagonist; 5-HT2A/2B, 5-H7 serotonin receptor antagonist; dibenzoxazepine antipsychotic agent.
Features and Benefits
This compound was developed by Watson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1372S1442R134
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: soluble ≤10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white to off-white
color
-
color
white
originator
Watson
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
Servier
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR7(3363)
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NISCH(11188)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert H Howland
Journal of psychosocial nursing and mental health services, 50(1), 16-18 (2012-01-11)
Acute agitation in patients with schizophrenia or bipolar disorder is an important clinical management problem. Liquid concentrates, orally disintegrating tablets, and/or intramuscular formulations of several second-generation atypical antipsychotic drugs are available for treating acute agitation. Loxapine is an older first-generation
[Progress through formulation].
Heike Oberpichler-Schwenk
Medizinische Monatsschrift fur Pharmazeuten, 36(7), 243-243 (2013-08-01)
B L Roth et al.
Psychopharmacology, 120(3), 365-368 (1995-08-01)
The affinities of 13 atypical and 12 typical antipsychotic drugs for the cloned rat D4 dopamine receptor and the D4/D2 ratios were examined. Of the atypical antipsychotic drugs tested, only clozapine, risperidone, olanzapine, zotepine and tiospirone had affinities less than
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L106-100MG04061832091679
L106-500MG04061833949214