Merck
I7015
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1,2,5,6-tetra­kis­phos­phate ammonium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H16O18P4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H16O18P4.H3N/c7-1-2(8)4(22-26(12,13)14)6(24-28(18,19)20)5(23-27(15,16)17)3(1)21-25(9,10)11;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);1H3/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
Klucz InChI
MPALWCVIGLCHDH-TYZYTZLSSA-N
Zastosowanie
Służy do badania hormonalnej kontroli procesów zależnych od Ca2+.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B Q Phillippy et al.
Analytical biochemistry, 175(1), 162-166 (1988-11-15)
Inositol phosphates including phytic acid were separated in 30 min by gradient ion chromatography with postcolumn derivatization. All four pentakisphosphates were resolved, while four tetrakisphosphate peaks were detected. The limits of detection for all polyphosphates, including tris- and bisphosphates, were