Merck
I5013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO2 · C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.44
Beilstein:
5201628
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCC=C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3