Merck
I2523
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
from soybean L-α-phosphatidylinositol, ≥93%, lyophilized powder
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13O9P · 2C6H13N
Masa cząsteczkowa:
458.48
Beilstein:
3923085
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
soybean (L-α-phosphatidylinositol)
Próba
≥93%
Formularz
lyophilized powder
zanieczyszczenia
inositol 2-monophosphate, trace
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1CCCCC1.O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C6H13N.C6H13O9P/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14/h6H,1-5,7H2;1-11H,(H2,12,13,14)/t;1-,2-,3+,4-,5-,6-/m.1/s1
Klucz InChI
CIDVDWGHBSYGCB-QNNMCHRWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)