Merck
I1909
Sigma-Aldrich
Immethridine hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)pyridine hydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3 · xHBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: ~10 mg/mL
H2O: insoluble
ciąg SMILES
Br[H].C(c1ccncc1)c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H9N3.BrH/c1-3-10-4-2-8(1)5-9-6-11-7-12-9;/h1-4,6-7H,5H2,(H,11,12);1H
Klucz InChI
XAOXYOKDVRPLBH-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Potent, highly selective H3 histamine receptor agonist
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruengwit Kitbunnadaj et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(10), 2414-2417 (2004-04-30)
In this study, the piperidine ring of immepip and its analogues was replaced by a rigid heterocyclic pyridine ring. Many compounds in the series exhibit high affinity and agonist activity at the human histamine H(3) receptor. Particularly, the 4-pyridinyl analogue