Przejdź do
HT1014
Hydroquinone tablets
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116124
EC Number:
204-617-8
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
form
powder
shelf life
expiry date on the label
pH
3.7
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) Kit.
Other Notes
Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
HT1014-10TAB-KP04061834432364
HT1014-10TAB04061834415503