HPA071387
Anti-Cbx1 Antibody Produced In Rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CBX, HP1-BETA, HP1Hs-beta, M31, MOD1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Postać
buffered aqueous glycerol solution
oczyszczone przez
(Affinity purified using the PrEST antigen as affinity ligand)
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.1mg/ml
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
izotyp
IgG
uwaga do sekwencji
ERLTWHSYPSEDDDKKDDKN
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
informacje o genach
human ... CBX1(10951)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies™ protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
Powiązanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1