Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA032117
Sigma-Aldrich
Anti-SMDT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C22orf32, Anti-DDDD, Anti-UPF0466 protein C22orf32, mitochondrial Precursor, Anti-dJ186O1.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
Aby zapytać o ten produkt HPA032117, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RWLVLAPVRSGALRSGPSLRKDGDVSAAWSGSGRSLVPSRSVIVTR
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Immunogen
UPF0466 protein C22orf32, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Corresponding Antigen APREST78194.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bei Zhang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 529(2), 314-320 (2020-07-25)
Mitochondria play an essential role in maintaining intraneuronal calcium homeostasis. Mitochondrial calcium uniporter (MCU) is a determined major brain mitochondrial calcium entry pathway. Activated MCU-mediated mitochondrial calcium overloading has been linked with brain mitochondrial pathology in disease conditions. Cyclophilin D
Horia Vais et al.
Cell reports, 14(3), 403-410 (2016-01-18)
The mitochondrial uniporter (MCU) is an ion channel that mediates Ca(2+) uptake into the matrix to regulate metabolism, cell death, and cytoplasmic Ca(2+) signaling. Matrix Ca(2+) concentration is similar to that in cytoplasm, despite an enormous driving force for entry
Vinita Bharat et al.
Cell reports, 42(12), 113544-113544 (2023-12-07)
Dysregulated iron or Ca2+ homeostasis has been reported in Parkinson's disease (PD) models. Here, we discover a connection between these two metals at the mitochondria. Elevation of iron levels causes inward mitochondrial Ca2+ overflow, through an interaction of Fe2+ with